주요 문서
CLS565550
PYREX® EZ Access wide mouth volumetric flask
capacity 50 mL
동의어(들):
volumetric glassware
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩91,959
₩91,959
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩91,959
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
₩91,959
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE liner
cap (polybutylene terephthalate)
flask (class A glass)
flask (flat bottom, threaded)
설명
heavy duty, with GL32 screw cap
특징
class A
To Contain
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Corning 5655-50
높이 × O.D.
135 mm × 48 mm
용량
50 mL
피팅
GL 32 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The wide funnel-like threaded top plus the wide neck design allows for easy filling and mixing of various materials into solution. This extra wide neck also allows access to larger capacity pipets. For added convenience, one size (GL32) of the chemically resistant, high temperature polybutylene terephthalate screw caps fits all flasks. This threaded cap has a PTFE liner to provide a secure closure for leak proof solution storage.
법적 정보
EZ Acess is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)