주요 문서
CLS4865
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit racked pipet tips, yellow, non-sterile, 10 racks/case, 960 tips/case
동의어(들):
pipet tips, pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
960 EA
₩62,930
₩62,930
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
960 EA
₩62,930
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
₩62,930
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
yellow tip
무균
non-sterile
특징
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
96 Tips/Rack
포장
rack of 96
제조업체/상표
Corning 4865
용적 범위
1-200 μL
용적
1—200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)