주요 문서
CLS4845
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit bulk packed pipet tips, yellow, non-sterile, 1000 tips/bag, 10,000 tips/case
동의어(들):
pipet tips, pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10000 EA
₩281,460
₩281,460
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10000 EA
₩281,460
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
eCl@ss:
32079201
NACRES:
NB.01
₩281,460
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
yellow tip
무균
non-sterile
특징
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
Bulk Pack
포장
bag of 1000
case of 10000
제조업체/상표
Corning 4845
용적 범위
1-200 μL
용적
1—200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)