주요 문서
CLS480141
Corning® LSE Adapters
for 5/7 mL tubes in 50 mL rotor, 6/cs
동의어(들):
centrifuge rotor tube adapters, centrifuge tube adapters
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩231,014
₩231,014
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩231,014
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.15
₩231,014
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
case of 6
pack of 6
제조업체/상표
Corning 480141
적합성
suitable for (for use with Corning LSE compact centrifuge)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
These are optional adapters for Corning LSE compact centrifuge rotors: CLS480136, CLS480137, CLS480138; CLS480139
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)