주요 문서
CLS480115
Replacement clamps for use with Corning® LSE Orbital Shakers and Corning® LSE Low Speed Orbital Shakers
clamp for the 1 L Erlenmeyer flask, 1ea
동의어(들):
erlenmeyer flask clamps, laboratory clamps
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩72,979
₩72,979
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩72,979
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.43
₩72,979
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Corning 480115
적합성
suitable for (replacement clamps for Erlenmeyer flasks)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This is a clamp for the 1L erlenmeyer flask, for use with Corning LSE Orbital Shaker and Corning LSE Low Speed Orbital Shaker.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)