주요 문서
CLS4628
Corning® disposable aseptic transfer cap, microcarriers
leur fitting, sterile, weight 500 g
동의어(들):
Corning cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩293,538
₩293,538
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩293,538
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
₩293,538
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
orange polypropylene cap (disposable)
무균
sterile
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Corning 4628
캡 크기
45 mm
튜빙 I.D. × O.D. × 길이
1/4 in. × 3/8 in. × 30 in., chemical resistant, heat sealable flexible
중량
500 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning microcarriers with Corning CellBIND, low concentration Synthemax II, and untreated surfaces are available in 100 g and 500 g bottles that can be fitted with Corning aseptic transfer caps to prevent adventitious contamination during bioreactor loading. These aseptic transfer caps are sterile (10-6 SAL), and individually double bagged. Microcarriers and aseptic transfer caps are sold separately.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)