주요 문서
CLS431444
Corning® cap, Erlenmeyer access, LUER, 1 L
동의어(들):
Erlenmeyer flask cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩1,234,748
₩1,234,748
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩1,234,748
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩1,234,748
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Corning 431444
재고 정보
available only in South Korea
일반 설명
  • Aseptic transfer caps are chemically resistant and fit Corning® Erlenmeyer 1L flasks.
  • Features a venting port that ends in a 50mm diameter vent filter with a 0.2 μm pore Polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane and a barbed fitting.
  • The liquid transfer port has an internal end with a rigid polypropylene dip tube angled to reach the bottom of the flask.
  • Heat sealable flexible tubing ends in a male Luer lock (MLL) closed with a female Luer sealing cap.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)