주요 문서
CLS431117
Corning® bottle-top vacuum filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 500 mL, case of 12
동의어(들):
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩120,785
₩120,785
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩120,785
About This Item
UNSPSC 코드:
41104914
NACRES:
NB.24
₩120,785
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
material
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
yellow adapter
무균
sterile
특징
cap: no
graduations
포장
case of 12
제조업체/상표
Corning 431117
필터 용량
500 mL
깔대기 용량
500 mL
멤브레인 직경
70 mm
경부 직경
33 mm
공극 크기
0.22 μm
피팅
GL 33 bottle neck
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)