주요 문서
CLS401025
Corning® LSE Power Adapter
AC/DC input 24 V
동의어(들):
Corning® LSE Adapters
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩99,267
₩99,267
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩99,267
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
SB.56
₩99,267
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
제조업체/상표
Corning 401025
적합성
suitable for (for use with Corning LSE compact centrifuge)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
These are optional adapters for Corning LSE compact centrifuge rotors: CLS480136, CLS480137, CLS480138; CLS480139
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)