CLS3764BC
Corning® 384 well microplate, low flange
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, flat bottom, sterile, Generic Barcode, lid, pack of 20
동의어(들):
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
About This Item
clear bottom
flat bottom
polystyrene
polystyrene plate
추천 제품
material
black polystyrene
clear bottom
flat bottom
polystyrene
polystyrene plate
무균
sterile
특징
lid
skirt
Generic Barcode
Low Flange
포장
case of 100 plates
pack of 20
제조업체/상표
Corning 3764BC
최대 용적
112 μL
크기
384 wells
384 wells
웰 용적
112 μL
웰 작업 용적
25-50 μL
작업 용적
80 μL
적합성
suitable for tissue
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Corning® 384 well microplate, low flange matrix active group TC-treated, black polystyrene has a flat bottom.
- Sterile Black wall plates have low background fluorescence and minimal light scatter.
- Opaque walls to prevent well-to-well crosstalk.
- Direct microscopic viewing.
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic.
- Individual alphanumeric codes for good identification.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.