주요 문서
CLS3725BC
Corning® 1536 well plate, white, FB, PS, NT
동의어(들):
1536 multiwell plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EA
₩1,825,884
₩1,825,884
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 EA
₩1,825,884
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.24
material:
flat wells
polystyrene plate
square wells
white bottom
white wells
₩1,825,884
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
material
flat wells
polystyrene plate
square wells
white bottom
white wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
포장
pack of 10 ea
case of 50 ea
제조업체/상표
Corning 3725BC
재고 정보
available only in South Korea
크기
1536 wells
웰 용적
12.5 μL
웰 작업 용적
1-8 μL
색상
white
적합성
suitable for (cell cuture)
결합 유형
non-treated surface
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)