material
metal
무균
non-sterile
포장
pack of 10 ea
case of 50 ea
제조업체/상표
Corning 3584
웰 용적
1 mL
웰
96 wells
일반 설명
Volume adapter mounts on top of the 96 well FiltrEX™; filter plate and allows larger volumes (1mL) to be applied to each well in a filter plate. Adapters are nonsterile.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
FiltrEX is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.