주요 문서
CLS356469
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Culture Dish
diam. 100 mm, sterile
동의어(들):
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EACH
₩447,209
₩447,209
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
50 EACH
₩447,209
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.13
₩447,209
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
무균
sterile
특징
lid
포장
pkg of 40 ea (4 packs )
제조업체/상표
Corning 356469
직경
100 mm
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Cell culture
법적 정보
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)