주요 문서
CLS354688
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine/Laminin Culture Slide
capacity 8 well
동의어(들):
slides, chambers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
3 X 12 EACH
₩2,403,013
₩2,403,013
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
3 X 12 EACH
₩2,403,013
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.13
₩2,403,013
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 12 (3 packs )
제조업체/상표
Corning 354688
용량
8 well
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
애플리케이션
Cell culture
법적 정보
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)