CLS354661
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Microplate
well size 384 wells, flat bottom white wells, lid
동의어(들):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
크기 선택
₩286,941
크기 선택
About This Item
₩286,941
추천 제품
material
flat bottom white wells
무균
sterile
특징
lid
포장
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
제조업체/상표
Corning 354661
크기
384 well
웰 크기
384 wells
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.