제품명
Corning® BioCoat™ Fibronectin Inserts, pore size 3 μm, PET, size 24 well
material
PET
포장
pkg of 24 ea (2 packs )
제조업체/상표
Corning 354597
크기
24 well
공극 크기
3 μm
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
애플리케이션
Cell culture
법적 정보
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.