주요 문서
43437
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
≥95% (H-NMR, HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H11N3S
CAS Number:
Molecular Weight:
169.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥95% (H-NMR, HPLC)
불순물
≤1% water
mp
-6 °C
SMILES string
[S-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
InChI key
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.