주요 문서
CLS354539
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, Straight neck, vented, Cap
동의어(들):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EACH
₩223,199
₩223,199
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 EACH
₩223,199
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.13
₩223,199
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
rectangular flask
특징
vented Cap
Straight neck
포장
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
제조업체/상표
Corning 354539
용량
175 cm2
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Cell culture
법적 정보
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)