주요 문서
CLS353801
Corning® Primaria Cell Culture Dish
W × L 35 mm × 10 mm, easy grip style
동의어(들):
plastic cell culture dish
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 EACH
₩222,387
₩222,387
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
200 EACH
₩222,387
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.14
₩222,387
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
material
polystyrene
제조업체/상표
Corning 353801
기술
cell culture | mammalian: suitable
너비 × 길이
35 mm × 10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)