주요 문서
CLS3480
Corning® NETWELL® 6 well plates
clear , polyester membrane, round wells, clear wells, polyester plate, sterile, pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
동의어(들):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
48 EA
₩434,623
₩434,623
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
48 EA
₩434,623
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.13
₩434,623
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
Corning® Netwell® inserts, membrane diam. 24 mm, membrane size 440 μm , mesh
material
clear
clear wells
polyester membrane
polyester plate
round wells
무균
sterile
특징
lid
skirt
포장
pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
제조업체/상표
Corning 3480
멤브레인 직경
24 mm
멤브레인 크기
440 μm , mesh
크기
6 wells , per insert
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Netwells are polystyrene inserts fitted with polyester mesh bottoms that function as tissue carriers and strainers for:
  • Immunocytochemical staining
  • Explant culture
  • 3-D tissue culture
  • Coarse filtration of cell suspension
특징 및 장점
  • Corning® Netwell® inserts have 440 μm polyester mesh bottoms attached to polystyrene to rings or housing.
  • Supplies sterile and pre-loaded in 6-well microplates.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)