CLS3087
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
Thermowell GOLD 96 well sealing mat, rubber silicone septa mat, pierceable, non-sterile, 50/cs
동의어(들):
96 well sealing mat, rubber silicone sealing mat, rubber silicone septa sealing mat
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material:
silicone
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
silicone
무균
non-sterile
포장
pack of 10
case of 50
제조업체/상표
Corning 3087
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Offers a unique piercible surface for easy access to reaction contents
- Compatible with all Thermowell GOLD 96 well PCR microplates
- Fully autoclavable and reusable for a more cost effective alternative to other sealing methods
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객