material
angled neck flask (low profile)
cap (vented)
high-density polyethylene cap
rectangular bottom flask
rectangular flask
rectangular polystyrene
vent cap
무균
sterile; γ-irradiated
특징
cap
graduations
포장
pack of 6
case of 60
제조업체/상표
Corning 3073
최대 용적
30 mL
표면적
100 cm2
작업 용적
20-30 mL
적합성
suitable for (cell culture applications; optimal for adherent cell culturing)
결합 유형
CellBIND® surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CellBIND may provide a more ecominic alternative to expensive and unstable biological coatings.
Both enzymatic and non-enzymatic dissociating solutions have been used to remove and harvest cells from CellBIND surfaces, scraping is not recommended due to the increased strength of cell attachment.
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene.
- Treated CellBIND surface treatment for enhanced cell attachment
- 100% integrity tested.
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.