주요 문서
CLS2679840
Corning® polypropylene closure
fits neck O.D. 40 mm
, natural
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩258,724
₩258,724
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩258,724
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
₩258,724
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
natural
polypropylene
포장
case of 100
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For culture tubes and flasks with long rimless necks. Position closure open for gas exhange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)