주요 문서
CLS2510
Corning® 1 x 8 Stripwell 96 well plates
Sulfhydryl-BIND surface
동의어(들):
1 x 8 strip plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
flat bottom clear polystyrene (96-well)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
flat bottom clear polystyrene (96-well)
포장
plate of 12 strips
제조업체/상표
Corning 2510
크기
96 wells
웰 작업 용적
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
색상
clear
적합성
suitable for (cell cuture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Costar 1 × 8 strips are pre-assembled in an "egg crate" style 96 well strip holder. Strips fit in holder only one way, eliminating mis-orientation. If covers are needed, the notched cover fits the fully assembled strip holder.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)