CLS20037
Corning® HYPERStack® 36-layer cell culture vessel
non-treated surface, sterile, bag of 1 ea, case of 2 ea
동의어(들):
Corning container
About This Item
polycarbonate filling tube
polycarbonate plug (membrane)
polystyrene body (virgin)
polystyrene film
rectangular flask
추천 제품
material
PTFE filters (membrane)
polycarbonate filling tube
polycarbonate plug (membrane)
polystyrene body (virgin)
polystyrene film
rectangular flask
무균
sterile
포장
bag of 1 ea
case of 2 ea
제조업체/상표
Corning 20037
기술
cell culture | mammalian: suitable
표면적
18000 cm2 , cell growth area
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- New updated design
- Features 18,000 cm2 cell growth area
- Corning High Yield PERformance (HYPER) gas-permeable film technology
- Closed system approach with chemically resistant, heat sealable, flexible tubing and female MPC for liquid handling manipulations
- Non-treated surface for ease of cell dissociation and harvest
- Manfactured from USP Class VI virgin polystyrene which provides excellent optical clarity and mechanical strength
- Sterilized to a sterility assurance level (SAL) 10-6
- 100% leak tested throughout the manufacturing process
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.