₩223,706
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
추천 제품
material
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
무균
non-sterile
특징
cap
graduations 40 ‑ 80 mL graduation intervals: 20 mL approx
wide mouth
포장
case of 10 ea
pack of 10 ea
제조업체/상표
Corning 1395-100HTC
보틀 높이 × O.D.
100 mm × 56 mm , approx
용량
100 mL
피팅
GL 45 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These heavy duty Pyrex® round bottles can be used for storage as well as mixing and sampling. They include an autoclavable red polybutylene terephthalate (PBT) GL45 threaded cap with PTFE faced silicone liner and ETFE pouring ring for dry heat sterilization (180°C). New glass bead indicates full capacity line. Bottles have permanent white enamel graduations and marking spots.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.