주요 문서
CLS11495
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 3 L, I.D. 1/4 in., sterile
동의어(들):
Corning container
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩615,699
₩615,699
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩615,699
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.43
₩615,699
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
설명
plain
무균
sterile
특징
cap: no
C-Flex tubing
포장
case of 2
제조업체/상표
Corning 11495
I.D.
1/4 in.
용량
3 L
용적
3 L
3000 mL
피팅
male luer lock
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)