주요 문서
CLS1000P400
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 400 mL
동의어(들):
Corning container
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩50,547
₩50,547
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩50,547
About This Item
UNSPSC 코드:
41116155
NACRES:
NB.43
₩50,547
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
특징
graduations (100 mL)
제조업체/상표
Corning 1000P-400
높이 × O.D.
109 mm × 77 mm
크기
400 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)