제품명
LB182, 98062317
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblastoid
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human lymphoblastoid, normal, EBV-transformed
세포주 설명
Derived from mononuclear cells from peripheral blood of a 51 year old normal male. Cells were subsequently transformed with EBV. Fibroblasts designated 149BR (Sigma Catalogue number. 90011807) have been isolated from the same individual . This has been confirmed by STR profiling at ECACC. T cells from the same sample have been used for cellular radiosensitivity studies and cell survival analysis after UV-irradiation.
애플리케이션
Mutation studies, Toxicity analysis
배양 배지
RPMI 1640 + 4mM Glutamine + 200 μg/ml Sodium Pyruvate (NaPy) + 15% Heat Inactivated (HI-FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml, dilute every 1-2 days to 3 x 100,000 cells/ml; 5% CO2, 37°C. Cells form floating aggregates.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.