주요 문서
JVM-13
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
human blood
포장
tube of 5 μg 96090516-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96090516-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
46XY,+t(8,?13)(p12-21,?q13)+(8,?3)(p12-21,?q21)+I
형태학
Lymphoblastoid
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian B-prolymphocytic leukaemia, EBV transformed
세포주 설명
Derived from the peripheral blood of a human Caucasian male patient with prolymphocytic leukaemia. Cells have been subsequently transformed by treatment with EBV and TPA (12-0-tetradecanoylphorbol-13-acetate). JVM-13 cells express surface-membrane and cytoplasmic lambda light chain immunoglobulin. Immunological markers detected were HLA-DR, CD19, CD20, CD21, FMC7, CD38, CD71 and CD9.
애플리케이션
Study of B cell leukaemia
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 6,7
TPOX: 10,11
vWA: 16,18
배양 배지
RPMI 1640 + 4mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)