주요 문서
SK-N-AS
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94092302, human nerve (bone marrow metastasis), Polygonal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
human nerve (bone marrow metastasis)
포장
tube of 5 μg 94092302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94092302-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
46
형태학
Polygonal
제품
Not specified
수용체
Vimentin
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human neuroblastoma
세포주 설명
Derived from a female patient with neuroblastoma from the metastasis of the bone marrow. Tumourigenic in nude mice.
애플리케이션
Neuroblastoma differentiation studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 9
D16S539: 14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,13
THO1: 9.3
TPOX: 11,12
vWA: 16,17
배양 배지
DMEM or EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 2-4 x 10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)