주요 문서
FW14.14.18
Reactivity: Anti-α-6 Integrin, human, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 93100512
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
Unknown
포장
tube of 5 μg 93100512-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93100512-1VL
ImmunoDon
Not specified
골수종
Not specified
반응성
Anti-α-6 Integrin, human
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 설명
The antibody is directed against human α-6 integrin and will block the binding of other α-6 integrin antibodies such as EA-1. The antibody specifically stains α-6 transfected cells.
배양 배지
IDMEM + 2mM glutamine + 1% Hypoxanthine, Aminopterin, Thymidine (HAT) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (may benefit from IL-6 in medium)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)