주요 문서
AFRC MAC 159
Reactivity: Anti-Isopentenyladenosine (2iPA), plant, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 93090999
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
Mouse x Rat Hybridoma
포장
tube of 5 μg 93090999-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93090999-1VL
ImmunoDon
F344 rat spleen
골수종
NS0
반응성
Anti- isopentenyladenosine (2iPA), plant
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG2a
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 설명
The antibody is directed against isopentenyl adenosine. In addition it reacts with a range of other cytokines and related compounds.
면역원
2iPA-BSA conjugate
애플리케이션
Quantification of hormones in plant tissue
배양 배지
DMEM + 2 mM glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)