주요 문서
RN 22
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
rat nerve
포장
tube of 5 μg 93011414-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93011414-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
n = 43
형태학
Bipolar, stellate
제품
S-100 protein
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat Schwann cell, immature
세포주 설명
Transplantable tumour of cervical nerve-root induced transplacentally by ethylnitrosourea in an inbred BD-IX rat.
애플리케이션
Analysis of Schwann cell development
배양 배지
DMEM or Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)