주요 문서
RENT RO3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
rat endometrium
포장
tube of 5 μg 92092514-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92092514-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Spindle shaped
제품
Not specified
수용체
Glucocorticoid
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat Sprague-Dawley, primary endometrial, SV40 T antigen transformed
세포주 설명
Derived from the endometrium tissue from the uterus of a 21-28 day-old Sprague-Dawley rat. The cells carry vimentin, uvomorulin, proenkephalin, desmin and connexin 43 markers.
배양 배지
DMEM + 20μg/l Gly-His-Lys (Sigma) + 2mM Glutamine + 80 IU human Insulin/l (Novo) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (heat-inactivated).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 i.e. seeding at 2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Doubling time 35 h.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)