주요 문서
293 N3S
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human kidney
포장
tube of 5 μg 92052131-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92052131-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Adenovirus 5 early region (E1) antigens
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human embryo kidney
세포주 설명
Adapted for growth in suspension by passaging 293 cells in nude mice. The cells express adenovirus 5 early region 1 (E1) antigens and are permissive for adenovirus 5 host range mutants defective in E1 functions.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 12,14
D16S539: 9
D5S818: 9
D7S820: 11,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 11
vWA: 16,19
배양 배지
Joklik′s MEM + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum.
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 5 x 10,000 to 5 x 100,000 cells/ml in a Techne stirrer; 5% CO2; 37°C. Cell doubling time is 30 hours.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)