주요 문서
HT29 gluc C1
92012401, human colon, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
HT29 gluc C1, 92012401
생물학적 소스
human colon
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Elevated levels of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) protein
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian colon adenocarcinoma
세포주 설명
A subclone of the parent HT29-18 differentiated to specific cell types for studies on cystic fibrosis.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 44mM Sodium Bicarbonate (NaHCO3) + 10mg/l Transferrin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8, i.e. seeding at 1-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)