주요 문서
MS
91070510, African green monkey kidney, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
MS, 91070510, from African green monkey kidney, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
생물학적 소스
African green monkey kidney
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
수용체
Not specified
관련 질환(들)
cancer
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
세포주 기원
Monkey African Green kidney
세포주 설명
Derived from African green monkey. Useful for supporting functional co-cultures of rat hepatocytes. Originally mycoplasma infected.
배양 배지
DMEM (D6546) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 5-10% FBS / FCS (F2442).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6, i.e., seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)