주요 문서
H25B10
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 90120615-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90120615-1VL
ImmunoDon
Mouse spleen
골수종
NS1
반응성
Anti-Hepatitis B Surface Antigen
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse NS1 x Mouse spleen
세포주 설명
The antibody is directed against hepatitis B surface antigen.
면역원
Hepatitis B virus surface antigen
애플리케이션
Immunochiognosis
배양 배지
DMEM + 2mM glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)