주요 문서
KU-812F
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90071804, human blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
human blood
포장
tube of 5 μg 90071804-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90071804-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human myelogenous leukaemia
세포주 설명
A subclone of the chronic myelogenous leukaemia cell line KU812 (Sigma Catalogue number. 90071807).
애플리케이션
Chromosome and tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12,13
D13S317: 8
D16S539: 9
D5S818: 10
D7S820: 12
THO1: 9
TPOX: 12
vWA: 15
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)