주요 문서
SCC-4
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89062002, human tongue, squamous cell carcinoma. Epithelial morphology.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
human mouth
포장
tube of 5 μg 89062002-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89062002-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Epidermal keratins; 40 kD Keratin
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human tongue squamous carcinoma
세포주 설명
Derived from a human squamous cell carcinoma (SCC) of the tongue from a 55-year-old male. SCC-4 cells have been reported to form colonies in semi-solid medium, and are not induced to differentiate by anchorage deprivation. Growth is enhanced by use of a feeder layer of 3T3 swiss cells.
배양 배지
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS) + 0.4 μg/ml hydrocortisone
계대배양 정규 작업
Split confluent cultures 1:3 to 1:4, i.e., seeding at 3-5 x 10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)