주요 문서
C7
Reactivity: Anti-LDL Receptors, human & bovine, 88090802, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 88090802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88090802-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
Sp2/0-Ag14
반응성
Anti-LDL Receptors, human & bovine
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG2b
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse Sp2/0-Ag 14 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody binds to low density lipoprotein (LDL) receptors from bovine and human tissue. It does not react with receptors from the mouse, rat, Chinese hamster, rabbit or dog.
면역원
Partially purified LDL receptor from bovine adrenal cortex
애플리케이션
Study of hyper choloesterolaemia
배양 배지
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)