주요 문서
AFRC IAH-CC42
88022408, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-CD2, bovine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 88022408-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88022408-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
NS1
반응성
Anti-CD2, bovine
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse NS1 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody is directed against the BoCD2 antigen which is the bovine equivalent of CD2.
면역원
Bovine thymocytes
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1% Hypoxanthine, Thymidine (HT) supplement + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse macrophage feeder layers upon resuscitation
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)