문서
WS1
88021104, human skin, Not specified
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
WS1, 88021104
생물학적 소스
human skin
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
관련 카테고리
세포주 기원
Human skin embryo
세포주 설명
Derived from the midscapular skin of a 12 week female embryo. (C. 22 PDLs). Ethnicity: Black.
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Finite lifespan, up to 67 population doublings expected.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.