Key Documents
R9ab
88011502, rabbit lung, Fibroblast-like
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
R9ab, 88011502
생물학적 소스
rabbit lung
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 44
형태학
Fibroblast-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rabbit New Zealand white lung
세포주 설명
Established from lung tissue of a normal female New Zealand white rabbit foetus. At least 60 passages expected from origin.
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.