문서
COLO 685
87061206, human uterus, Round & Refractile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
COLO 685, 87061206
생물학적 소스
human uterus
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Round & Refractile
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
관련 카테고리
세포주 기원
Human uterus adenocarcinoma
세포주 설명
Established from a 63 year old female with adenocarcinoma of the uterus. COLO 684 (Sigma Catalogue number 87061203) was established from the same patient as confirmed by STR profiling.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.