주요 문서
Ehrlich-Lettre Ascites strain E cell line
87032503, mouse unknown/unspecified, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
Ehrlich-Lettre Ascites strain E cell line, from mouse unknown/unspecified, 87032503
생물학적 소스
mouse unknown/unspecified
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 40
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
세포주 기원
Mouse carcinoma
세포주 설명
Established from the explant of a 7 day old tumour from the parental Ehrlich-Lettre Ascites carcinoma. Prior to development, strain E was subjected to a schedule of seven mouse passages and six in vitro passages over a period of 17 months. The cells exhibit an unusually high mean chromosome number and possess the marker chromosomes present in the parental Ehrlich tumour. This cell line may be of use in comparative testing of anti-tumour agents in vivo and in vitro.
애플리케이션
Anti-tumour test and tumourigenicity studies
배양 배지
NCTC 135 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Media change 3 times a week.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)