주요 문서
PAP 7
Reactivity: Anti-Papaya Proteinase 4, 86080701
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
P3X63Ag8.653
반응성
Anti-Papaya Proteinase 4
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse P3X63Ag8.653 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody recognises papaya proteinase 4. It does not recognise papaya proteinase omega, papain or chymopapain. Deposited for patent purposes.
면역원
Mixture of papaya proteinase omega and 4
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)