주요 문서
GA4
85062502, Application: Fusion partner
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
Mouse x Sheep Heterohybridoma
ImmunoDon
Sheep lymph node
골수종
NS1
반응성
Non Ig secreting
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
None
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse NS1 x Sheep lymph node
세포주 설명
This HAT sensitive line can be used as a fusion partner in the production of heterohybridomas.
면역원
Bovine red blood cells
애플리케이션
Fusion partner
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Horse Serum (HS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 2-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)