주요 문서
Me9-TG3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
동의어(들):
Me9, TG3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
rat lung
포장
tube of 5 μg 11120841-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11120841-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial and spindle shaped biphasic morphology
수용체
Not specified
관련 질환(들)
metastasis
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
세포주 기원
Rat transplantable mesothelioma, asbestos, primary tumour
세포주 설명
The Me-series of mesotheliomas were generated by an intrapleural inoculation of UICC crocidolite to induce primary mesotheliomas in syngenic PVG/c Norweigan Hooded rats. Solid fragments of the tumours were transplanted and maintained by s.c. serial passage. The cell lines are metastatic in a syngeneic host.
DNA 프로파일
Not specified
배양 배지
DMEM (D6546)+ L-Glutamine (G7513) + 10% FBS / FCS (F2442).
계대배양 정규 작업
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. Suggested seeding density 2-4 x 10,000 cells/cm2.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)